Learn More
Hoefer™ Papier de transfert
Feuilles de papier cellulosique prédécoupées pour plus de commodité.
Marque: Hoefer™ TE76
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour transferts Western
Spécification
21 cm | |
Unités de transferts demi-sèches TE77 | |
Cellulose |
25 cm | |
Feuille |