Learn More
Hoefer™ Papier de transfert
Feuilles de papier cellulosique prédécoupées pour plus de commodité.
Marque: Hoefer™ TE76-1416
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour transferts Western
Spécification
14 cm | |
Unités de transfert demi-sèches TE70 ou TE77 | |
Cellulose |
16 cm | |
Feuille |