Learn More
Hoefer™ Papier de transfert
Feuilles de papier cellulosique prédécoupées pour plus de commodité.
Marque:  Hoefer™ TE26
Code produit. 11544434
  • 76.45€ / 50 pièces
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour transferts Western
Spécification
Spécification
9 cm
Unité de transfert à mini-réservoir TE22 ou module de transfert MiniVE
Cellulose
10,5 cm
Feuille