Learn More
hnRNP H Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
224.62€ - 457.87€
Spécification
Antigène | hnRNP H |
---|---|
Dilution | Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Conjugué | Unconjugated |
Forme | Purified |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18626580
|
Novus Biologicals
NBP2-93590-0.02ML |
0.02 mL |
224.62€
0.02mL |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18621371
|
Novus Biologicals
NBP2-93590-0.1ML |
0.1 mL |
457.87€
0.10mL |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
hnRNP H Polyclonal antibody specifically detects hnRNP H in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
hnRNP H | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
DKFZp686A15170, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 (H), hnRNP H, HNRPH, HNRPH1hnRNPH | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 191-449 of human hnRNP H (NP_005511.1). VRTHYDPPRKLMAMQRPGPYDRPGAGRGYNSIGRGAGFERMRRGAYGGGYGGYDDYNGYNDGYGFGSDRFGRDLNYCFSGMSDHRYGDGGSTFQSTTGHCVHMRGLPYRATENDIYNFFSPLNPVRVHIEIGPDGRVTGEADVEFATHEDAVAAMSKDKANMQHRYVELFLNSTAGASGGAYEHRYVELFLNSTAGASGGAYGSQMMGGMGLSNQSSYGGPASQQLSGGYGGGYGGQSSMSGYDQVLQENSSDFQSNIA | |
Polyclonal | |
Affinity purified |
Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Cellular Markers, Translation Control | |
PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
3187 | |
IgG | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |