Learn More
Stuart™ Chauffe-ballons de série HM
La série HM est une gamme de chauffe-ballons contrôlés, disponibles dans une gamme de tailles pour accueillir des flacons à fond rond de 50 à 1000 ml et conçus avec un boîtier robuste en aluminium, les rendant résistants et faciles à nettoyer.
710.00€ - 800.80€
Spécification
Tension | 230 V |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Forme | Rond |
Type de produit | Chauffe-ballon |
max. (métrique) | 450°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12940161
|
Stuart™
80081-12 |
1 000 ml | 220 x 220 x 170mm |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12930161
|
Stuart™
10112-64 |
500 ml | 170 x 220 x 220mm |
754.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12900161
|
Stuart™
10112-65 |
50 ml | 150 x 175 x 175mm |
800.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contrôlés jusqu’à 450°C
- Gamme de tailles disponibles
- Raccord de tige de serrage intégré pour permettre le montage sécurisé d’une tige de serrage standard
- Pieds antidérapants également montés de série
- Pour plus de sécurité, toutes les unités disposent d’une coupure d’urgence qui se déclenche automatiquement en cas de déversement
Spécification
230 V | |
Rond | |
450°C | |
50/60 Hz |
Aluminium | |
Chauffe-ballon | |
Coupure d’urgence qui se déclenche automatiquement en cas de déversement |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Stuart™ Chauffe-ballons de série HM