Learn More
Epredia™ Supports de lames de cryostat HM 525 NX
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Porte-lame pour cryostat
À utiliser avec (équipement):
Cryostat Epredia HM 525 NX et cryostats Microm HM 550 plus anciens
Cryostat Microm HM 560
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez les supports de lames Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 avec les cryostats Richard-Allan Scientific™.
Support de couteau standard :
- Permet l’insertion de couteaux standard, avec réglage de l’angle de dégagement
- Peut être déplacé horizontalement sur un guide de précision à queue d’aronde avec un système de serrage rapide
- Comprend une plaque stabilisatrice
Support de lame jetable EC :
- Permet l’insertion de lames à profil haut et bas, avec réglage de l’angle de dégagement
- Peut être déplacé sur un guide de précision à queue d’aronde avec une plaque de serrage rapide
- Comprend une plaque stabilisatrice
Support de lame jetable EV :
- Utilisation avec le système vacutome
- Permet l’insertion de lames jetables de haut et de bas profil
- Comprend une hotte aspirante stabilisatrice pour l’extension et l’élimination des déchets de section
- Comporte une fente qui est ouverte et fermée par un clapet commandé par le vide
Support de lame jetable magnétique MV :
- Utilisation avec le système vacutome
- Permet l’insertion de lames jetables
- Comprend une hotte aspirante stabilisatrice pour l’extension et l’élimination des déchets de section
- Comporte une fente qui est ouverte et fermée par un clapet commandé par le vide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Porte-lame pour cryostat |
| À utiliser avec (équipement) | Cryostat Epredia HM 525 NX et cryostats Microm HM 550 plus anciens |