Learn More
Epredia™ Supports de lames de cryostat HM 525 NX
Code produit. 12013109 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Porte-lame pour cryostat
À utiliser avec (équipement):
Cryostat Epredia HM 525 NX et cryostats Microm HM 550 plus anciens
Cryostat Microm HM 560
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12013109
Marque: Epredia™ 705460
Utilisez les porte-lames Epredia™ HM 525 NX avec, entre autres, les cryostats HM 525 NX Epredia™.
Utilisez les supports de lames Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 avec les cryostats Richard-Allan Scientific™.
Support de couteau standard :
  • Permet l’insertion de couteaux standard, avec réglage de l’angle de dégagement
  • Peut être déplacé horizontalement sur un guide de précision à queue d’aronde avec un système de serrage rapide
  • Comprend une plaque stabilisatrice
Support de lame jetable EC :
  • Permet l’insertion de lames à profil haut et bas, avec réglage de l’angle de dégagement
  • Peut être déplacé sur un guide de précision à queue d’aronde avec une plaque de serrage rapide
  • Comprend une plaque stabilisatrice
Support de lame jetable EV :
  • Utilisation avec le système vacutome
  • Permet l’insertion de lames jetables de haut et de bas profil
  • Comprend une hotte aspirante stabilisatrice pour l’extension et l’élimination des déchets de section
  • Comporte une fente qui est ouverte et fermée par un clapet commandé par le vide
Support de lame jetable magnétique MV :
  • Utilisation avec le système vacutome
  • Permet l’insertion de lames jetables
  • Comprend une hotte aspirante stabilisatrice pour l’extension et l’élimination des déchets de section
  • Comporte une fente qui est ouverte et fermée par un clapet commandé par le vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Porte-lame pour cryostat
À utiliser avec (équipement) Cryostat Epredia HM 525 NX et cryostats Microm HM 550 plus anciens