Learn More
Epredia™ Microtome à glissières HM 430
Code produit. p-6193847 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Comprend:
microtome coulissant HM 430, porte-couteau en acier, housse de protection, manuel de l’opérateur
microtome à glissières HM 430, porte-couteau en acier, cache anti-poussière, manuel d’utilisation
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12062999
Marque: Epredia™ 910010
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’une utilisation rapide, confortable et sans fatigue grâce aux fonctions de coupe fine automatique ou manuelle du microtome à glissières Epredia™ HM 430.
Assurez un fonctionnement rapide, confortable et non fatiguant grâce aux capacités de coupe fine manuelles ou automatiques du microtome à glissières Thermo Scientific™ HM 430.
Excellentes options de coupe :
  • Porte-couteau avec protection intégrée et amovible
  • Le porte-couteau glisse le long d’un système de roulement à rouleaux croisés précis, sans maintenance
  • Poignée ergonomique pour déplacer le porte-couteau La longueur de déplacement horizontal du couteau peut être choisie en fonction de la taille de l’échantillon afin d’activer l’avance automatique de l’échantillon
Caractéristiques :
  • À utiliser pour la paraffine et les coupes congelées dans les applications biologiques, botaniques et scientifiques des matériaux
  • Sélection facile de l’avance manuelle ou automatique
  • Plateau à déchets intégré et amovible
  • Orientation précise de l’échantillon sur les axes X / Y
Inclut :
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
Matériel nécessaire :
  • Pince pour échantillons standard (réf. 715480), disponible séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Microtome à glissières
Comprend microtome à glissières HM 430, porte-couteau en acier, cache anti-poussière, manuel d’utilisation
Gamme de coupe 1 à 60 μm
Dimensions de l’échantillon 80 x 60 mm
Profondeur (impériale) 18,9 in
Profondeur (métrique) 48 cm
Hauteur (impériale) 12,6 in
Hauteur (métrique) 32 cm
Largeur (impériale) 12,2 in
Largeur (métrique) 31 cm
Poids (impériale) 57 lb
Poids (métrique) 26 kg