Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
Marque:  Cole-Parmer™ 03076-25
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11522694
  • 2008.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-09-2024
Description
  • Commandes électroniques individuelles intégrées permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d’étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm de diamètre incluses
  • Flacon à fond rond d’une capacité de 100 ml à 1000 ml à toutes les positions
  • Le couvercle supérieur en polypropylène et les surfaces externes sont revêtus par pulvérisation pour une bonne résistance chimique générale
  • L’élément chauffant en forme de serpentin est suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique afin de fournir un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Un écran comportant une mise à la terre entoure les unités de chauffage pour garantir une sécurité accrue
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant
Prestations de service
One year parts and labor
Spécification
Spécification
6 x 100 ml
230 V
6 renfoncements
420 W
6
50/60 Hz
270 x 1210 x 110 mm
Dessus en polypropylène/aluminium à revêtement par pulvérisation
Prises UK et EU
10,1kg
450deg;C