Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
Marque:  Cole-Parmer™ 03076-10
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 7.40000kg
Code produit. 11512694
  • 1610.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
  • Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
  • Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
  • Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
Certifications
CE
Prestations de service
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
CE
Boîtier en polypropylène
10,25 in
Trois flacons de 1000 ml
8,9 cm
230 V 50/60 Hz, 900 W (prise UK et EU)
900 W
63 cm
Température ambiante à 450deg;C
33,8 oz.
1000 mL (33,8 oz)
1000 ml
26 cm
3,5 in
230 V
EME31000/CEB
24,8 in
Chauffe-ballon
3,9 A
Solutions de chauffage