Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur de protéines intégrase du VIH (1)
Marque: Thermo Scientific™ J66338.MA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
10 mg | |
-30°C à -10°C | |
C46H55N11O7S | |
His-Cys-Lys-Phe-Trp-Trp; | |
Solide |
Blanc à blanc cassé | |
172546-75-7 | |
906.07 | |
HIV Integrase Protein Inhibitor |