Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ TALON™ Crude
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1mL
5 pièces
Description
Milieu IMAC à base de cobalt offrant une sélectivité différente par rapport aux milieux chargés en nickel. Permet la purification de protéines dans des conditions natives ou dénaturantes et peut être utilisé avec des systèmes d’expression procaryotes et eucaryotes.
- Préemballés avec milieux de chromatographie à base de cobalt
- Capacité de liaison d’environ 7 mg de MBP
- Pression maximale : 3 bar
- Matériau de la colonne : polypropylène
- Compatible avec les tampons couramment utilisés, il se régénère facilement avec du NaOH à 0,5 M
- Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
- Ligand : TALON™ Superflow Cobalt-IMAC
- Matrice : 6°% d’agarose réticulé
- Dimension moyenne des particules : 60 à 160 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
- Dia. int. de colonne : 7 mm
- Vitesse du débit : 1 à 4 ml/min
Colonnes de 5 ml
- Dia. int.de colonne : 16
- Vitesse du débit : 5 à 20 ml/min
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 x 5 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité par métal immobilisé, compatibles avec des tampons couramment utilisés et facilement régénérées avec du NaOH 0,5 M |
| Conditions de stockage | 4°C à 8°C |
| Capacité de liaison | Jusqu’à 20 mg de protéine1 marquée à l’histidine |
| Diamètre (impériale) interne | 0,62 in |
| Type de produit | Colonne pré-conditionnée HiTrap Talon Crude |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 cm |
| Débit | 1 à 4 ml/min |
| Granulométrie | 60 à 160 μm |
| Matériau | PP |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol, cobalt