Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ Protein G HP
Code produit. p-3667288 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Capacité de liaison:
125 mg d’IgG humaine/colonne
25 mg d’IgG humaine/colonne
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure:
0,27 in
0,62 in
Débit:
< 4°ml/min
< 4 ml/min
>20°ml/min.
> 4°ml/min
Volume (métrique) du lit:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1mL
2 pièces
5 pièces
Code produit. 10185894
Marque: Cytiva 17040401
Edge
À utiliser pour les séparations rapides et faciles d’IgG à partir de différentes espèces et sous-classes. Les colonnes Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP sont pré-conditionnées avec une solution Protein G Sepharose™.
  • Préconditionnée avec Protéine G Sepharose haute performance
  • Capacité de liaison : 25 mg d’IgG humaine/colonne
  • Pression maximale : 3 bars
  • Matériau des colonnes : PP
  • Pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Ligand : Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison de l’albumine
  • Matrice : Agarose à 6 % réticulée
  • Taille moyenne des particules : 34 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 9
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25mm
  • Vitesse du débit : < 4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25mm
  • Vitesse du débit : < 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit HiTrap Protéine G HP, 5 x 1 ml
Capacité de liaison 25 mg d’IgG humaine/colonne
Diamètre (métrique) de la colonne intérieure 7 mm
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,27 in
Débit < 4°ml/min
Volume (métrique) du lit 1 ml
À utiliser avec (application) Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
Description Les colonnes HiTrap Protéine G HP sont préconditionnées pour la purification préparative à usage général d’anticorps monoclonaux et polyclonaux de la plupart des espèces, y compris le rat.
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 5 Paquets