Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ Protein G HP
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Capacité de liaison:
125 mg d’IgG humaine/colonne
25 mg d’IgG humaine/colonne
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure:
0,27 in
0,62 in
Débit:
< 4°ml/min
< 4 ml/min
>20°ml/min.
> 4°ml/min
Volume (métrique) du lit:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1mL
2 pièces
5 pièces
Description
- Préconditionnée avec Protéine G Sepharose haute performance
- Capacité de liaison : 25 mg d’IgG humaine/colonne
- Pression maximale : 3 bars
- Matériau des colonnes : PP
- Pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
- Ligand : Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison de l’albumine
- Matrice : Agarose à 6 % réticulée
- Taille moyenne des particules : 34 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 9
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25mm
- Vitesse du débit : < 4 ml/min
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25mm
- Vitesse du débit : < 20 ml/min.
Spécification
Spécification
| Type de produit | HiTrap Protéine G HP, 5 x 5 ml |
| Capacité de liaison | 125 mg d’IgG humaine/colonne |
| Diamètre (métrique) de la colonne intérieure | 16 mm |
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,62 in |
| Débit | >20°ml/min. |
| Volume (métrique) du lit | 5 ml |
| À utiliser avec (application) | Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie |
| Description | Les colonnes HiTrap Protéine G HP sont préconditionnées pour la purification préparative à usage général d’anticorps monoclonaux et polyclonaux de la plupart des espèces, y compris le rat. |
| Tampon de stockage | 20 % d’éthanol |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
| Afficher plus |