Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HP Protéine A HiTrap™
Code produit. 11768438 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1mL
2 pièces
5 pièces
Code produit. 11768438
Marque: Cytiva 17040303
Utiliser pour la purification et l’isolation d’IgG monoclonaux et polyclonaux à partir d’ascites, de sérum et de surnageants de culture cellulaire. Les colonnes préconditionnées HP Protéine A HiTrap™ de Cytiva Life Sciences™ sont spécialement conçues, avec le milieu, pour fournir des séparations rapides, simples et faciles dans un format pratique.
  • Préemballage avec milieu haute performance Sepharose Protéine A pour la purification et le fractionnement des sous-classes IgG
  • Pour une utilisation avec une seringue, une pompe ou un système de chromatographie tel que la conception KTA ou le système FPLC
  • Lie 20 mg d’IgG humaine/ml de milieu
  • Stable pour un pH de 3 à 9 pour une utilisation et 2 à 10 pour le nettoyage
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Pression maximale : 3 bar
  • Matériau de la colonne : PP
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Ligand : Protéine A native
  • Matrice : 6°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 9
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de liaison Milieu d’IgG à 20 mg/ml
Débit <20°ml/min.
À utiliser avec (application) Système de chromatographie, manuel
À utiliser avec (équipement) Pour une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
Contenu et stockage 4°C à 8°C, 20 % d’éthanol
Quantité 5 x 5 ml