Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HP Protéine A HiTrap™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1mL
2 pièces
5 pièces
Description
- Préemballage avec milieu haute performance Sepharose Protéine A pour la purification et le fractionnement des sous-classes IgG
- Pour une utilisation avec une seringue, une pompe ou un système de chromatographie tel que la conception KTA ou le système FPLC
- Lie 20 mg d’IgG humaine/ml de milieu
- Stable pour un pH de 3 à 9 pour une utilisation et 2 à 10 pour le nettoyage
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Pression maximale : 3 bar
- Matériau de la colonne : PP
- Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
- Ligand : Protéine A native
- Matrice : 6°% d’agarose réticulé
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 9
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | Milieu d’IgG à 20 mg/ml |
| Débit | <20°ml/min. |
| À utiliser avec (application) | Système de chromatographie, manuel |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie |
| Contenu et stockage | 4°C à 8°C, 20 % d’éthanol |
| Quantité | 1 x 5 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiTrap Protein A 5 ml, 1 x 5 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol