Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HP Protéine A HiTrap™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1mL
2 pièces
5 pièces
Description
- Préemballage avec milieu haute performance Sepharose Protéine A pour la purification et le fractionnement des sous-classes IgG
- Pour une utilisation avec une seringue, une pompe ou un système de chromatographie tel que la conception KTA ou le système FPLC
- Lie 20 mg d’IgG humaine/ml de milieu
- Stable pour un pH de 3 à 9 pour une utilisation et 2 à 10 pour le nettoyage
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Pression maximale : 3 bar
- Matériau de la colonne : PP
- Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
- Ligand : Protéine A native
- Matrice : 6°% d’agarose réticulé
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 9
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | Milieu d’IgG à 20 mg/ml |
| Débit | < 4°ml/min |
| À utiliser avec (application) | Système de chromatographie, manuel |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie |
| Contenu et stockage | 4°C à 8°C, 20 % d’éthanol |
| Quantité | 5 x 1 ml |