Learn More
Cytiva Colonnes PCC HiTrap MabSelect SuRe
Produit pré-conditionné avec de la résine de protéine A PCC MabSelect SuRe pour détecter et purifier à petite échelle les mAb durant les applications de biotransformation continue à l’aide de la chromatographie périodique à contre-courant (PCC).
Marque: Cytiva 17549112
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 0.05000kg
Description
- Colonne pré-conditionnée pratique pour des purifications rapides, reproductibles et faciles, à petite échelle.
- Résine avec ∼ 60 mg d’IgG humaine par ml, et 2,4 min de temps de résidence
- Productivité élevée grâce à la capture d’une grande masse d’anticorps monoclonaux en peu de temps.
- Bassins d’élution hautement concentrés pour faciliter la flexibilité de vos opérations et les procédures avec un nombre réduit d’unités.
- Permet un nettoyage économique, avec 0,1 – 0,5 M de NaOH, à travers plusieurs centaines de cycles de purification.
- La haute stabilité des ligands protéiques réduit les fuites de ligand.
Spécification
16 mm | |
5 mL | |
16 x 25 mm | |
1 x 5 ml |
< 20 ml/min. | |
Chromatographie d’affinité des anticorps | |
2°C à 8°C, 20 % d’éthanol |
Sécurité et traitement
- HiTrap MabSelect SuRe pcc 5 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.