Learn More
Cytiva Colonne HiTrap MabSelect PrismA
Colonne de protéine A
Marque: Cytiva 17549853
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 0.04000kg
Description
Ces colonnes sont préemballées avec la protéine A PrismA MabSelect, une résine de chromatographie améliorée grâce à une matrice de base d’agarose à haut débit optimisée et un ligand dérivé de la protéine A génétiquement modifié, permettant ainsi un nettoyage efficace entre les cycles de purification.
Spécification
5 ml | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
Chromatographie d’affinité des anticorps |
<20°ml/min. | |
1 x 5 ml | |
Colonne |
Sécurité et traitement
- HiTrap MabSelect PrismA
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient % de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.