Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées de dessalage HiTrap™
Code produit. p-3676561 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
Dessalage HiTrap, 1 x 5 ml
Dessalage HiTrap, 5 x 5 ml
Conditionnement:
1mL
25mL
Code produit. 11525015
Marque: Cytiva 17140801
Edge
Pour le dessalage rapide et pratique et l’échange de tampon. Les colonnes préconditionnées de dessalage HiTrap™ sont des colonnes préconditionnées, prêtes à l’emploi pour la séparation de groupes entre les substances à poids moléculaire élevé et faible.
  • Préconditionnées avec milieu Sephadex™ G-25 Superfine
  • Matériau de la colonne : PP
  • Volume du lit : 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Volume échantillon : 1,5 ml
  • Vitesse d’écoulement : <15 ml/min.
  • Pression maximale : 3 bar
Milieux de culture
  • Matrice : dextrane réticulée
  • Granulométrie : >20 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les colonnes de dessalage HiTrap sont des colonnes de 5 ml prêtes à l’emploi préconditionnées avec de la résine Sephadex G-25 Superfine pour un dessalage et un échange de tampon rapides et pratiques.
Type de produit Dessalage HiTrap, 5 x 5 ml
Granulométrie > 20 μm (sec), 15 à 88 μm (humide)
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,62 in
À utiliser avec (application) Pour le dessalage rapide et pratique et l’échange de tampon
Volume (métrique) du lit 5 ml
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Jetable Non