Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées de dessalage HiTrap™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
Dessalage HiTrap, 1 x 5 ml
Dessalage HiTrap, 5 x 5 ml
Conditionnement:
1mL
25mL
Description
- Préconditionnées avec milieu Sephadex™ G-25 Superfine
- Matériau de la colonne : PP
- Volume du lit : 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Volume échantillon : 1,5 ml
- Vitesse d’écoulement : <15 ml/min.
- Pression maximale : 3 bar
Milieux de culture
- Matrice : dextrane réticulée
- Granulométrie : >20 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 13
Spécification
Spécification
| Description | Les colonnes de dessalage HiTrap sont des colonnes de 5 ml prêtes à l’emploi préconditionnées avec de la résine Sephadex G-25 Superfine pour un dessalage et un échange de tampon rapides et pratiques. |
| Type de produit | Dessalage HiTrap, 1 x 5 ml |
| Granulométrie | > 20 μm (sec), 15 à 88 μm (humide) |
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,62 in |
| À utiliser avec (application) | Pour le dessalage rapide et pratique et l’échange de tampon |
| Volume (métrique) du lit | 5 ml |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Jetable | Non |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiTrap Desalting 5 ml, 1 x 5 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.