Learn More
Cytiva Colonnes Butyl FF HiTrap™
Colonnes pré-conditionnées pour des séparations pratiques et rapides
Marque: Cytiva 17-1357-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception flexible pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Disponibles en taille 1 ml et 5 ml
- Débits élevés et hautes capacités
- Facilité de mise à l’échelle grâce à la connexion de colonnes en série
- Débits maximaux : 4 ml/min pour les colonnes de 1 ml et 20 ml/min pour les colonnes de 5 ml
Spécification
1 ml | |
7 mm | |
lt; 1 ml/min | |
5 x 1 ml | |
25 mm | |
PP | |
5 bar [0,5 MPa] (70 psi) | |
3 à 13 | |
4deg;C à 30deg;C, éthanol à 20 % |
0,275 in | |
HiTrap Butyl FF | |
Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle | |
0,984 in | |
Butyle | |
Butyl Sepharose 4 Fast Flow | |
45 à 165 micro;m | |
Agarose réticulé à 4°% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiTrap Butyl FF 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.