Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Benzamidine  FF (HS)
Élimination ou purification des protéases à sérines telles que la thrombine. Les colonnes HiTrap™ benzamidine FF (HS) deCytiva sont préconditionnées avec de la benzamidine Sepharose4 à débit rapide (HS).
Marque:  Cytiva 17-5143-02
Code produit. 10774357
  • 219.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pré-conditionnées avec du (sous) milieu de Benzamidine Sepharose™4 à débit rapide
  • Capacité de liaison protéique ≥35 mg de trypsine/ml de milieu
  • Élimination efficace de la thrombine et du facteur Xa après le clivage de l’étiquette des protéines recombinantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 x 1 ml
90 μm
1 ml
0,7cm
0,98 in
gt; 12 mu;M de p-aminobenzamidine/ml de milieu
42 psi
4°% d’agarose hautement réticulé
De 2° à 8°C
< 4°ml/min
Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC
Benzamidine FF Column
Élimination ou purification de sérine protéases telles que la thrombine
2,5cm
Polypropylène
2 à 8
Sérine protéases telles que la thrombine
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 1 ml, 2 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol