Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Benzamidine FF (HS)
Élimination ou purification des protéases à sérines telles que la thrombine. Les colonnes HiTrap™ benzamidine FF (HS) deCytiva sont préconditionnées avec de la benzamidine Sepharose4 à débit rapide (HS).
Marque: Cytiva 17-5143-01
414.20 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pré-conditionnées avec du (sous) milieu de Benzamidine Sepharose™4 à débit rapide
- Capacité de liaison protéique ≥35 mg de trypsine/ml de milieu
- Élimination efficace de la thrombine et du facteur Xa après le clivage de l’étiquette des protéines recombinantes
Spécification
5 x 1 ml | |
90 μm | |
1 ml | |
0,7cm | |
0,98 in | |
gt; 12 mu;M de p-aminobenzamidine/ml de milieu | |
42 psi | |
4°% d’agarose hautement réticulé | |
De 2° à 8°C |
< 4°ml/min | |
Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC | |
Benzamidine FF Column | |
Élimination ou purification de sérine protéases telles que la thrombine | |
2,5cm | |
Polypropylène | |
2 à 8 | |
Sérine protéases telles que la thrombine |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiTrap Benzamidine FF (high sub) 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol