Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ AVB Sepharose™
Code produit. p-4949256 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11595784
Marque: Cytiva 28411211
Permet la purification des virus associés à l’adeno (AAV) en une seule étape avec une grande pureté et d’excellents rendements. Les colonnes Cytiva HiTrap™ AVB Sepharose™ sont préconditionnées avec un milieu de chromatographie d’affinité (résine) pour un fonctionnement simple avec une seringue, une pompe ou un système de chromatographie.
AVB Sepharose haute performance est une résine d’affinité conçue pour la purification du virus associé à l’adeno (AAV). Il permet la purification des virus associés à l’adeno en une seule étape avec une grande pureté et d’excellents rendements.
  • Purification en une étape des virus associés à l’adeno
  • Résine d’affinité avec une sélectivité élevée et une faible liaison de fond
  • Grande surface pour augmenter la capacité
  • Colonnes HiTrap préconditionnées pour un fonctionnement simple avec une seringue, une pompe ou un système chromatographique
AVB Sepharose haute performance a démontré son affinité pour les virus associés à l’adeno provenant des sous-classes 1, 2, 3 et 5.
  • On estime qu’il dispose d’une affinité pour la plupart des autres sous-classes de virus associées à l’adeno
  • Le ligand est un fragment kD 14 d’un anticorps à chaîne unique, exprimé dans la levure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 1 ml
Stabilité Stable dans tous les tampons aqueux couramment utilisés
À utiliser avec (application) Purification en une étape des virus associés à l’adeno
Conditions de stockage Conserver la colonne préconditionnée entre 4 et 30°C dans de l’éthanol à 20 % ; conserver le milieu entre 4 et 8°C dans de l’éthanol à 20 %.
Capacité de liaison >10▿12 copies de gènes/ml Milieu de chromatographie
Type de produit Colonne HP HiTrap AVB Sepharose
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Débit < 150 cm/h.
Granulométrie 24 à 44 μm
Hauteur (métrique) du lit 25 mm
Matériau PP
Pression max. 70 psi (5 bar)
Matrice Agarose réticulée
Plage de pH 3 à 10
Volume du lit (métrique) 1 ml
Type de ligand Protéine recombinante de 14 kD
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol