Learn More
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide ANX Sepharose HiTrap™
Échangeur d’anion faible pour la purification à petite échelle de protéines à poids moléculaire supérieur
Marque: Cytiva 17-5163-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
HiTrap ANX FF (HS) | |
< 20 ml/min. | |
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol | |
5 mL |
0,6 in | |
Le HiTrap ANX (HS) FF est préconditionné avec Sepharose ANX (HS) débit rapide. C’est un échangeur d’anions faible pour la purification à petite échelle de protéines de poids moléculaire plus élevé ainsi que la sélection des conditions de liaison et d’élution. | |
16 mm | |
5 x 5 ml |