Learn More
Cytiva Colonnes HP pré-conditionnées HisTrap™
Code produit. 15167956 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
16 mm
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
Code produit. 15167956
Marque: Cytiva 29051021
Purifiez des protéines marquées à l’histidine directement à partir de cellules homogénéisées et non clarifiées. Les colonnes Cytiva HisTrap™ HP sont pré-conditionnées avec un milieu Ni Sepharose™ haute performance et conçues pour la purification haute résolution de protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
  • Préconditionné avec du milieu Sepharose™ Ni haute performance
  • Fuite négligeable d’ions nickel
  • Pression max. : 3 bar
  • Matériau de la colonne : polypropylène
  • Colonnes de 1 et 5 ml
  • Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Opération manuelle avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
Milieux de culture
  • Matrice : 6°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : 4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : 5 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,2 in
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Description Les colonnes HisTrap HP sont des colonnes IMAC chargées en nickel pour la purification haute résolution de protéines marquées à l’histidine avec une capacité de liaison élevée pour une récupération optimisée.
Débit 4°ml/min. (1 ml), 5 ml/min. (5 mL)
Matériau Polypropylène
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose à 6 % hautement réticulée
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Pression de fonctionnement max. 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Quantité 1 ml
Type HisTrap HP, 1 x 1 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.