Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HisTrap™ FF Crude
Purifiez des protéines marquées à l’histidine directement à partir de lysats cellulaires homogénéisés et non clarifiés. Les colonnes pré-conditionnées Cytiva HisTrap™ FF Crude sont pratiques. Elles permettent de purifier, facilement et en une étape, des protéines marquées à l’histidine via la chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Marque:  Cytiva 11-0004-59
Code produit. 11515674
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 mL
7 mm
<4 mL/min.
3 à 12
4°C to 30°C
45 à 165 μm
Exclusivement réservés à la recherche et ne doivent pas être utilisés dans des procédures cliniques ou in vitro à des fins diagnostiques
0,2 in
HisTrap FF Crude columns are high binding capacity IMAC columns for his-tagged protein purification when scalability is needed.
Polypropylène
6% Cross-linked Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
100 x 1 mL
Pre-packed Column
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3