Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HisTrap™ FF Crude
Purifiez des protéines marquées à l’histidine directement à partir de lysats cellulaires homogénéisés et non clarifiés. Les colonnes pré-conditionnées Cytiva HisTrap™ FF Crude sont pratiques. Elles permettent de purifier, facilement et en une étape, des protéines marquées à l’histidine via la chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Marque:  Cytiva 11-0004-58
Code produit. 10685355
  • 217.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pré-conditionnées avec un milieu à débit rapide Ni Sepharose™ 6
  • Capacité de liaison d’environ 40 mg/ml de milieu avec une fuite de Ni2+ négligeable
  • Pression maximale : 3 bar
  • Matériau des colonnes : PP
  • Compatibles avec une large gamme d’agents réducteurs, de détergents, de dénaturants et d’autres additifs
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Matrice : 6°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 ml
7 mm
<4°ml/min.
Polypropylène
6°% d’agarose réticulé
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
60 ml
HisTrap FF Crude
0,2 in
Les colonnes HisTrap FF Crude sont des colonnes IMAC à haute capacité de liaison pour la purification de protéines marquées à l’histidine lorsque l’évolutivité est nécessaire.
Solution saline dans un tampon phosphate de sodium, concentration de pH 7,4 et de 0,5 X d’additifs réactifs Y-PER exclusifs
3 à 12
4°C à 30°C
45 à 165 μm
Exclusivement réservés à la recherche et ne doivent pas être utilisés dans des procédures cliniques ou in vitro à des fins diagnostiques
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, Nickel