Learn More
Cytiva Colonnes HisTrap™ FF : 16 x 25 mm
Optimisez les purifications de protéines marquées à l’histidine directement à partir de cellules non clarifiées homogénéisées, au moyen de la chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC). Colonnes Cytiva HisTrap™ FF : 16 x 25 mm est une colonne prête à l’emploi, pré-conditionnée avec un milieu Ni Sepharose™ 6 Fast Flow préchargé.
197.00€ - 2460.15€
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,6 in
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Description HisTrap FF est une colonne prête à l’emploi et préconditionnée avec un milieu Ni Sepharose 6 Fast Flow préchargé pour la purification préparative des protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Débit <20°ml/min.
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10126414
Afficher les documents
Cytiva
17-5319-01
5 x 1 ml
197.00€
5 pièces
11595674
Afficher les documents
Cytiva
17-5319-02
100 x 1 mL N/A N/A N/A
Description
Description
  • Pré-conditionnées avec un milieu Ni Sepharose™ 6 Fast Flow préchargé
  • Matériau de la colonne : polypropylène
  • Dimensions du lit : 16 × 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
  • Capacité de liaison protéique de ∽ 40 mg/ml de média avec une fuite négligeable d’ions nickel
  • Compatibles avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Fonctionnement simple avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Les colonnes peuvent être connectées en série pour augmenter la capacité
Moyenne
  • Matrice : 6°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Spécification
Spécification
0,6 in
HisTrap FF est une colonne prête à l’emploi et préconditionnée avec un milieu Ni Sepharose 6 Fast Flow préchargé pour la purification préparative des protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Polypropylène
Agarose réticulé à 6°%
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
16 mm
<20°ml/min.
3 à 12
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
HisTrap FF
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Colonnes HisTrap™ FF : 16 x 25 mm