Learn More
Epredia™ Pince chauffante
La pince chauffante Epredia™ fonctionne avec la station d’enrobage Epredia™ HistoStarTM. Il existe plusieurs tailles.
820.00€ - 856.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Station de travail d’enrobage Epredia™ HistoStar™ |
---|---|
Type de produit | Pince chauffée |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12638216
|
Epredia™
A81010035 |
Bleu ; pointe de 4 mm |
820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12618216
|
Epredia™
A81010033 |
Rouge ; pointe de 1 mm |
856.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12628216
|
Epredia™
A81010034 |
Jaune ; pointe de 2 mm |
820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
La pince chauffante Thermo Scientific™ fonctionne avec la station d’enrobage Thermo Scientific™ HistoStar™. Il existe plusieurs tailles.
Pince électrique chauffante• Jaune
• Pointe de 2mm
Spezifikation
Station de travail d’enrobage Epredia™ HistoStar™ | |
Pince chauffée |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts