Learn More
Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation Accessories
Enhance the performance of the Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation with these accessories.
Marque: Epredia™ A81010031
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Description
Les centres d’enrobage d’aujourd’hui peuvent être inconfortables, chauds ou mal éclairés, ce qui entraîne de la fatigue et des erreurs potentielles. La nouvelle station de travail d’enrobage Epredia HistoStar permet aux utilisateurs d’enrober confortablement et efficacement. Avec ses surfaces de travail bien éclairées, ses accoudoirs froids et profilés et sa grande capacité de production, cette station de travail apporte des améliorations significatives en termes d’ergonomie et d’efficacité.
Éclairage lumineux, sans encombrement
- L’éclairage LED illumine uniformément l’espace de travail sans encombrement contrairement aux lampes.
- Un espace de travail correctement éclairé réduit la fatigue et minimise les erreurs
- L’intensité de l’éclairage est facilement réglable par l’utilisateur
- Tous les points de contact de l’utilisateur sont lisses et isolés, offrant un espace de travail agréable et confortable
- Vous n’aurez plus à souffrir de points de contact inconfortables ou de la chaleur
- La capacité de l’HistoStar lui permet de suivre le rythme des laboratoires les plus actifs
- La capacité ne limitera jamais votre flux de travail avec une capacité de paraffine de 5 litres, une zone de plaque froide pour 72 moules de base, un grand espace de travail chauffé et une zone de stockage des échantillons
Manipulez avec facilité toutes les tailles d’échantillon
- L’HistoStar propose la première manette de distribution de paraffine réglable
- Un simple réglage permet de placer la manette dans la position la plus ergonomique pour chaque utilisateur
- Même les cassettes Super Mega peuvent être intégrées facilement
- L’HistoStar est la seule station de travail dotée d’un coupe-cire chauffant directement intégré dans l’espace de travail
- L’excès de paraffine peut être enlevé au poste d’enrobage, ce qui évite d’avoir à utiliser du matériel supplémentaire ou à gratter la cire au microtome
- Un grand écran tactile facile à lire permet d’accéder rapidement aux commandes de température et aux autres paramètres
- Le mode veille programmable permet d’économiser de l’énergie dans votre flux de travail
- La conception robuste HistoStar minimise les pièces mobiles, ce qui réduit l’usure et les besoins d’entretien
- Garantit des performances fiables pour les années à venir
Spécification
Kit de spatules | |
Station d’enrobage HistoStar |