Learn More
Epredia™ Cassettes conditionnées en tubes HistoScreen™
Élimine la nécessité d’éponges ou de sacs, idéale pour les échantillons tissulaires par biopsie de très petite taille. Les cassettes sont compatibles avec les imprimantes de cassettes Epredia PrintMate™, disposent d’une charnière de couvercle à bord arrière et de couvercles conditionnés en vrac disponibles dans 12 variétés de couleurs.
Marque:  Epredia™ B851001GY
Code produit. 16373936
  • 504.00€ / 750 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Maillage
750/Carton
Oui
À utiliser avec les imprimantes PrintMate™
Oui
Couvercle distinct, charnière arrière
Gris
Cassette HistoScreen