Learn More
Epredia™ Cassettes HistoScreen™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Vert
Vert clair
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression. La conception de tubes est conçue avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt.
- Montage, traitement et enrobage – caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs. Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour une plus grande facilité d’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux.
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes.
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage.
Spécification
Spécification
| Type de pores | Maillage |
| Bouchon inclus | Couvercles séparés inclus |
| Quantité | 1000/carton |
| Type de bouchon | Charnière arrière |
| Couleur | Beige |
| Type de produit | Cassette HistoScreen™ |