Learn More
Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax
Click to view available options
Point de fusion:
52°C à 54°C
54°C à 56°C.
56°C à 58°C
58°C à 60°C
60°C à 62°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- HistoPlast paraffin wax
- Supplied in pearl shape
- For tissue section infiltration and embedding
- Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
- Cutting thickness 2μm.
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 58°C à 60°C |
| Type de produit | Paraffin |
| Forme | Pellet |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes