Learn More
Diphosphate d’histamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15493739
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Endogène H1 et agoniste2 H
Histamine diphosphate is a potent agonist of histamine receptors. It activates nitric oxide synthetase and is a potent vasodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphosphate d’histamine est un puissant agoniste des récepteurs d’histamine. Il active l’oxyde nitrique synthétase et est un puissant vasodilatateur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-74-1
Formule moléculaire C5H15N3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 307.14
Numéro MDL MFCD00064316
Clé InChI ZHIBQGJKHVBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme histamine acid phosphate, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine bis phosphate, histamine biphosphate, histamine dihydrogen phosphate, histamine phosphate 1:2, histamine phosphate, 1h-imidazole-4-ethanamine, phosphate 1:2, histamine phosphate usp, histamine positive, 4-2-aminoethyl imidazole bis dihydrogen phosphate
CID PubChem 65513
ChEBI CHEBI:51193
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine diphosphate
Point de fusion 128°C to 132°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4719
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-5-yl) éthanamine ; acide phosphorique
Poids de la formule 307.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre