Learn More
Chlorhydrate d’histamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
92.76€ - 4266.23€
Identifiants chimiques
CAS 56-92-8
Formule moléculaire C5H11Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 184.06
Numéro MDL MFCD00012703
Clé InChI PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
CID PubChem 5818
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-5-yl) éthanamine;dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10583311
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
150620050
5 g Flacon en verre
92.76€
5g
10593501
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150620250
25 g Flacon en verre
313.56€
25g
10503511
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150621000
100 g Flacon en verre
1028.12€
100g
11996251
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150625000
500 g Flacon en verre
4266.23€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
56-92-8
184.06
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
5818
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
C5H11Cl2N3
MFCD00012703
histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
2-(1H-imidazol-5-yl) éthanamine;dichlorhydrate
Spécification
Histamine dihydrochloride
249.0°C to 252.0°C
0.5% (105°C) max.
0.99
MFCD00012703
154756
Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,freely soluble in methanol
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
184.06
184.07
Poudre cristalline
56-92-8
Blanc
Authentique
C5H11Cl2N3
25315
histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
2-(1H-imidazol-5-yl) éthanamine;dichlorhydrate
5818
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Provoque une sévère irritation des yeux, Peut irriter les voies respiratoires, Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation, Peut provoquer une allergie cutanée, Provoque une irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 2), Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition) (category 3), Sensibilisation respiratoire (category 1), Sensibilisation cutanée (category 1), Corrosion/irritation cutanée (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 200-298-4
Identifiant produit
  • Histamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.