Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques de Ni-NTA HisPur™
Effectuez la purification d’affinité des protéines de fusion marquées par His dans des formats manuels ou automatisés avec les microbilles magnétiques de Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™ nickel-IMAC haute capacité.
250.00€ - 910.00€
Spécification
Concentration | Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
Granulométrie | 1 μm |
Gamme de produits | HisPur™ |
Forme protéique | Recombinant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13484289
|
Thermo Scientific™
88832 |
10 ml |
910.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13464289
|
Thermo Scientific™
88831 |
2 ml |
250.00€
2mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Effectuez la purification par affinité des protéines de fusion marquées à l'histidine dans des formats manuels ou automatisés grâce aux microbilles magnétiques de Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, des microbilles IMAC au nickel à haute capacité.
Informations complémentaires et commande en ligne
La surface de microbilles magnétiques immobilisées est dérivatisée à l’aide du groupe chélateur de l’acide nitrilotriacétique (NTA) et chargée avec des ions nickel divalents (Ni2+). Les microbilles utilisées pour la chromatographie d’affinité par métal immobilisé (IMAC) offrent une grande capacité de liaison et engendrent un faible bruit de fond. Les microbilles magnétiques-HisPur Ni–NTA peuvent être utilisées manuellement avec un support magnétique ou sur des plates-formes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher, pour des manipulations haut débit.Points clés :
Haute capacité – capacité de liaison équivalente ou supérieure aux microbilles magnétiques Ni-NTA proposées par d’autres fournisseurs
Faible liaison non spécifique – la surface des microbilles est prébloquée et le protocole fournit des tampons optimisés pour la purification
Rapide – le protocole est réalisé en 1 heure
Évolutif – prise en charge de volumes d’échantillon allant du microlitre au millilitre
Polyvalence – : permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
Compatible avec les réactifs – peut être utilisé avec des réactifs de lyse cellulaire ordinaires et un large éventail d’additifs tampon
Formats multiples – couplage des protéines aux microbilles et applications en aval manuelles ou sur plate-forme automatisée (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Spécification
Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids | |
1 μm | |
Recombinant | |
Microbille magnétique |
Stockage à 4°C | |
HisPur™ | |
His | |
Nickel-NTA |
Sécurité et traitement
- HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, sulphuric acid