Learn More
Cytiva Colonnes préconditionnées HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™
Code produit. 11603084 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe LX
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect Xtra
Ligand:
Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli)
Protéine A recombinante (E.coli)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11603084
Marque: Cytiva 17547415
Conçues pour l’optimisation des méthodes et le contrôle des paramètres pour la capture des anticorps monoclonaux. nbsp;Les colonnes préconditionnées Cytiva HiScreentrade; MabSelecttrade;, Xtratrade;, SuRetrade;, SuRe LXtrade; sont prêtes à l’emploinbsp;pour plus de commodité.
  • Colonnes prêtes à l’emploi pour un développement pratique des procédés
  • Matrice d’agarose rigide et hautement réticulée
  • La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
  • Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
  • Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
  • Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
MabSelect
  • Pour capturer les MAb à partir de grands volumes d’échantillons
  • Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
  • Compatibles avec des débits élevés et une haute pression lors de la mise à l’échelle
MabSelect Xtra
  • Sa capacité de liaison accrue permet de purifier les MAbs à partir de matières premières à forte expression
  • Également optimisé pour les protéines de fusion-Fc
  • Liaison très faible et non spécifique due à la sélectivité élevée des ligands et au pouvoir hydrophile de la matrice
  • Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
MabSelect SuRe (résistance supérieure) et MabSelect SuRe (résistance supérieure) LX
  • Avec un nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalis qui offre une plus grande stabilité et permet l’utilisation d’hydroxyde de sodium entre 0,1 et 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
  • Meilleure résistance à la protéase, ce qui réduit les fuites de ligand
  • Grande capacité de liaison dynamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol
Type de colonne HiScreen MabSelect SuRe LX Prepacked Column
Comprend Stoppers at the inlet and outlet
Contenu du kit 1 x 4.7mL
Sommier Filter
Diamètre (impériale) interne 0.3 in.
Capacité de liaison ≈60mg Human IgG
Diamètre (métrique) interne 0.77cm
Type de produit Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe LX
Hauteur (impériale) du lit 3.93 in.
Hauteur (métrique) du lit 10cm
À utiliser avec (application) Designed for method optimization and parameter screening for capture of monoclonal antibodies
Ligand Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli)
Méthode de couplage de ligand Epoxy Activation
Matériau Polypropylene
Granulométrie 85μm
Pression max. 3bar
pH 3 to 12
Conditions de stockage 2° to 8°C
Format Column
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiScreen MabSelect SuRe LX
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.