Learn More
Cytiva Colonnes préconditionnées HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™
Conçues pour l’optimisation des méthodes et le contrôle des paramètres pour la capture des anticorps monoclonaux. nbsp;Les colonnes préconditionnées Cytiva HiScreentrade; MabSelecttrade;, Xtratrade;, SuRetrade;, SuRe LXtrade; sont prêtes à l’emploinbsp;pour plus de commodité.
Marque: Cytiva 28-9269-76
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Colonnes prêtes à l’emploi pour un développement pratique des procédés
- Matrice d’agarose rigide et hautement réticulée
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
- Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
MabSelect
- Pour capturer les MAb à partir de grands volumes d’échantillons
- Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
- Compatibles avec des débits élevés et une haute pression lors de la mise à l’échelle
- Sa capacité de liaison accrue permet de purifier les MAbs à partir de matières premières à forte expression
- Également optimisé pour les protéines de fusion-Fc
- Liaison très faible et non spécifique due à la sélectivité élevée des ligands et au pouvoir hydrophile de la matrice
- Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
- Avec un nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalis qui offre une plus grande stabilité et permet l’utilisation d’hydroxyde de sodium entre 0,1 et 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
- Meilleure résistance à la protéase, ce qui réduit les fuites de ligand
- Grande capacité de liaison dynamique
Spezifikation
8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol | |
Stoppers at the inlet and outlet | |
Filter | |
≈40mg Human IgG | |
HiScreen MabSelect Xtra Prepacked Column | |
10cm | |
Recombinant Protein A (E.coli) | |
Polypropylene | |
3bar | |
2° to 8°C |
HiScreen MabSelect Xtra Prepacked Column | |
1 x 4.7mL | |
0.3 in. | |
0.77cm | |
3.93 in. | |
Designed for method optimization and parameter screening for capture of monoclonal antibodies | |
Epoxy Activation | |
75μm | |
3 to 10 | |
Column |