Learn More
Cytiva Colonnes IEX préconditionnées HiScreen™ Capto™ SP
Idéale pour l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
Marque: Cytiva 17-5468-15
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.08500kg
Description
- Préconditionnée avec Capto SP ImpRes, un échangeur de cations fort
- Matrice d’agarose à haut débit
- Le petit volume de lit de 4,7 ml donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
- La hauteur de lit de 10 cm pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
Spécification
Capto SP ImpRes |
Sécurité et traitement
- HiScreen Capto SP ImpRes, 4.7 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.