Learn More
Cytiva Colonnes IEX pré-conditionnées HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q et Capto™ DEAE
Conçues pour l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
Marque:  Cytiva 28-9269-79
Code produit. 10619620
  • 156.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Capture rapide, efficace et économique et purification intermédiaire des protéines
  • Colonnes prêtes à l’emploi pour une optimisation pratique du développement de procédés
  • Agarose fortement réticulée avec matrice avec des allongeurs de surface au dextrane
  • La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
  • Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
  • Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
  • Associent une haute capacité à une grande vitesse d’écoulement et une faible contre-pression pour réduire les temps de cycle du processus et augmenter la productivité
  • Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
Capto S : milieu d’échange de cations forts (groupe sulfonate) BioProcess™
Capto Q : milieu d’échange d’anions forts (groupe amine quaternaire) BioProcess
Capto DEAE : milieu d’échange d’anions faibles (groupe diéthylaminoéthyle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %
4.7mL
7,7mm
3,93 in
lt; 700°cm/h
Groupe des sulfonates
4 à 12
Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane
Ion Exchange Column
Colonne HiScreen Capto S IEX
0,3 in
1 x 4,7 ml
100 mm
PP
3 bar
45 à 165 mu;m
4° à 30°C
Fabricants modernes à grande échelle pour une capture rapide, efficace et économique et une purification intermédiaire des protéines, une optimisation et une sélection des paramètres
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HiScreen Capto S
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.