Learn More
Cytiva Kit His GraviTrap™
Pour une purification rapide et simple de protéines marquées à l’histidine
Marque: Cytiva 28-4013-51
Includes: Deux boîtes de His GraviTrap et une boîte de kit de tampons His
Description
- Capacité de liaison : environ 40 mg de protéine marquée à l’histidine/colonne
- Volume du lit : 1 ml
- Matériel de fixation de la colonne : polypropylène (baril), polyéthylène (frittés)
Spécification
1 ml | |
Kit His GraviTrap | |
Baril en polypropylène (PP), frittés en polyéthylène (PE) | |
10 colonnes | |
Kit His GraviTrap |
Env. 40 mg de protéine marquée à l’histidine/colonne | |
2 boîtes His GraviTrap et 1 boîte de kit de tampons His. | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol | |
Pour une purification rapide et simple de protéines marquées à l’histidine* |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers||Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, Nickel, imidazole