Learn More
Cytiva Colonnes de filtration sur gel pré-conditionnées HiPrep™ Sephacryl™ HR
Pour la purification reproductible des protéines, la séparation des polysaccharides, macromolécules à structure étendue et petits plasmides
865.00€ - 1248.00€
Specifications
Quantité | À l’unité |
---|---|
Granulométrie | 25 à 75 μm |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes AKTA™ basse à moyenne pression ou systèmes de chromatographie à pompe |
Type de produit | Sephacryl HR Pre-packed Gel Filtration Column |
À utiliser avec (application) | Purification reproductible des protéines, séparation des polysaccharides, macromolécules à structure étendue et petits plasmides |
Product Code | Brand | Débit | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Débit | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Price | Quantity & Availability | |||
11350292
|
Cytiva
28-9356-06 |
< 1,3°ml/min | 120 ml | 1,6cm |
865.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11330292
|
Cytiva
28-9356-04 |
< 0,5°ml/min | 120 ml | 1,6cm |
865.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11360292
|
Cytiva
28-9356-07 |
< 0,5°ml/min | 320 ml | 2,6cm |
1248.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Facilite la séparation préparative des biomolécules jusqu’à 5 ml (pour un dia. int. de colonne de 16 mm) et 13 ml (pour un dia. int. de colonne de 26 mm).
- Assure une récupération maximale et une adsorption non spécifique minime grâce à une stabilité chimique et physique à long terme
- Colonnes pré-conditionnées pour une utilisation avec les systèmes de conception AKTA™ ou d’autres systèmes de chromatographie à pompe
- Disponibles en deux tailles de colonne pré-conditionnée : 16 x 600 mm (120 ml) et 26 x 60 mm (320 ml)
- La pression maximale (sur le lit conditionné, pendant le fonctionnement) est de 1,5 bar (22 psi)
Milieux de culture
- Granulométrie moyenne : 50 μm
- Matrice : dextrane allylique et N,N’-méthylènebisacrylamide
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 11
- Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 13
- Stabilité chimique : tous les tampons couramment utilisés, NaOH 0,2 M, HCl 0,1 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %, éthanol à 20 %, propanol à 30 %, acétonitrile à 30 % (testé à 40°C pendant une semaine), NaOH 0,5 M (uniquement pour le nettoyage en circuit fermé)
- Pression/débit : > 125 cm/h, 100 kPa, XK 50/30, hauteur du lit 15 cm
- Matériau (support de lit) : PMMA
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
- Milieux :
- Fractionnement [Mr] des protéines globulaires : 2 x 104-8 x 106
- Limite d’exclusion [Mr] (protéines globulaires) : ≈ 9 x 106 (9000 kDa)
- Limite d’exclusion de la plage de fractionnement [Mr] de l’ADN : 271 bp
- Fractionnement [Mr] des dextranes : 1 x 104-2 x 106
- Milieux :
- Limite d’exclusion des dextranes : 100 x 106
- Limite d’exclusion de la plage de fractionnement [Mr] de l’ADN : 1078 bp
- Fractionnement [Mr] des dextranes : 4 x 104-2 x 107
Specifications
À l’unité | |
Systèmes AKTA™ basse à moyenne pression ou systèmes de chromatographie à pompe | |
Purification reproductible des protéines, séparation des polysaccharides, macromolécules à structure étendue et petits plasmides | |
60 cm | |
1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi) | |
Dextrane allylique et N,N’-méthylènebisacrylamide |
25 à 75 μm | |
Sephacryl HR Pre-packed Gel Filtration Column | |
23,62 in | |
Polypropylène | |
3 à 11 | |
Polysaccharides, macromolécules à structure étendue et même petits plasmides |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Colonnes de filtration sur gel pré-conditionnées HiPrep™ Sephacryl™ HR