Learn More
Cytiva Colonnes 16/10 HiPrep™ IEX FF
Permettent des séparations préparatives rapides, fiables et reproductibles par échange d’ions
Marque: Cytiva 28-9365-42
696.35 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Description
DEAE et CM Sepharose™ 6 Fast Flow sont pré-conditionnés en colonnes HiPrep de 20 ml. Idéal pour des enrichissements rapides lors de la capture initiale de protéines à partir du matériau de départ.
Caractéristiques :
- Combinent de bons débits et une haute capacité de liaison
- Simples d’utilisation
- Compatibles avec les configurations à pompe simple et d’autres systèmes de chromatographie (par exemple, AKTA™)
Spécifications (H2O à température ambiante)
- Dimensions : 1,6 x 10 cm
- Débit recommandé : 2-10 ml/min. (60 à 300 cm/h)
- Débit maximal : 10 ml/min (300°cm/h)
- Pression max. sur lit conditionné : 1,5 bar (22 psi, 0,15 MPa)
- Limite de pression de l’équipement de colonne : 5 bar (73 psi, 0,5 MPa)
- Stockage : éthanol à 20 % (DEAE,CM) ; acétate de sodium à 0,2 M dans de l’éthanol à 20 % (SP)
- Température de stockage : 4° à 30°C
Spécification
NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 8 M, 70 % d’éthanol | |
20 ml | |
16 mm | |
3,93 in | |
gt; 300°cm/h | |
Carboxyméthyl | |
6 à 10 | |
Agarose réticulé à 6°% | |
Ion Exchange Column |
Colonne HiPrep CM Sepharose FF | |
0,62 in | |
1 x 20 ml | |
100 mm | |
En PP | |
1,5 bar | |
45 à 165 mu;m | |
4° à 30°C | |
Séparations préparatives de protéines et d’autres biomolécules à l’aide de la chromatographie par échange d’ions (IEX) |
Sécurité et traitement
- HiPrep CM FF 16/10
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.