Learn More
Cytiva Colonnes de dessalage HiPrep™ 26 / 10
Code produit. p-3676574 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 53 ml
4 x 53 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10470505
Marque: Cytiva 17508702
Fournissent un dessalage et un échange de tampon fiables et reproductibles avec des tailles d’échantillons de 15 ml par colonne La colonne de dessalage HiPrep 26/10 Cytiva est une colonne préconditionnée pratique et facile à utiliser de 53 ml avec Sephadex G-25 Fine pour le dessalage et l’échange de tampon.
  • Permet d’économiser du temps et du travail comme remplacement de la dialyse
  • Deux à quatre colonnes peuvent être utilisées en série pour des tailles d’échantillons de 30 à 60 ml
  • Compatible avec une pompe de laboratoire ou un système de chromatographie
  • Raccords de 1/16 po pour une connexion facile aux systèmes AKTAdesign
  • Plage de pH à long terme et en fonctionnement de 2 à 13
  • Débit maximal : 15 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les colonnes de dessalage HiPrep 26/10 sont des colonnes de 53 ml faciles à utiliser préconditionnées avec de la résine Sephadex G-25 Fine pour le dessalage et l’échange de tampon.
Type de produit Colonne de dessalage HiPrep 26 / 10
À utiliser avec (équipement) Pompe de laboratoire ou système de chromatographie tel que la conception AKTA
Granulométrie > 20 μm (sec), 17 à 132 μm (humide)
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 1,02 in
Volume (métrique) du lit 53 ml
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 26 mm
Jetable Non
Quantité 4 x 53 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiPrep 26/10 Desalting, 4 pack
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16,5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.