Learn More
Nickel Electro™ Couvercle pignon à charnière en acier inoxydable
Code produit. 11894313 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour des bains de 22 et 28 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11894313
Marque: Nickel Electro™ SL122H
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le couvercle pignon à charnière Nickel Electro™ Clifton™ en acier inoxydable minimise la perte de chaleur et réduit l'évaporation tout en maintenant la stabilité de la température du bain.
  • Sa conception permet une pleine utilisation de toute la largeur d'un bain-marie, la hauteur la plus basse du pignon se situant à 45 mm au-dessus du bain.
  • Les porte-éprouvettes ou flacons de tube à essai peuvent être placés sur toute la largeur du bain sans encrassement du couvercle maximisant ainsi l’espace de travail du bain.
  • Conçu pour répondre aux besoins du client de sorte à assurer qu’aucun point d’égouttement n’apparaisse lors de l’utilisation à l’endroit où la condensation s'accumule, ce qui pourrait compromettre le contenu des flacons ouverts dans votre bain-marie.
  • Le couvercle s’insère dans la cuve pour s’assurer que toute la condensation retourne dans le bain et non pas sur le côté de votre paillasse.
  • Réduit la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement de votre bain-marie.
  • Poignée isolée.
  • Le couvercle à charnière représente un avantage supplémentaire lorsque l'espace de la paillasse est limité. Pour accéder au bain, le couvercle bascule en arrière en position verticale contrairement au couvercle conventionnel qui doit être retiré du bain et placé sur la paillasse.
  • Dans le cadre d'échantillonnage en continu, un couvercle conventionnel doit être retiré fréquemment pour accéder aux échantillons/travaux. C’est en ce sens que ce couvercle à charnière a été conçu.
  • Le couvercle bascule en arrière, juste à la verticale, comme sur l'image ci-dessus.
Spécification
Description Couvercle pignon à charnière en acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Pour des bains de 22 et 28 L
Garantie 3 ans