Learn More
Julabo™ Bains à circulation chauffants/réfrigérés ultra-bas HighTech™ à refroidissement par eau
Plage de températures de -90° à 150°C, avec des délais de chauffage et de refroidissement courts
Marque:  Julabo™ 9352791N150
Code produit. 15214363
  • 34645.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les circulateurs ultra-bas réfrigérés Julabo pour le chauffage et le refroidissement sont parfaits pour les tâches de régulation de la température externe. Des systèmes de pompe à circulation performants et des capacités de chauffage et de refroidissement élevées garantissent de courtes périodes de chauffage et de refroidissement. L’ACC (Active Cooling Control) fonctionne sur toute la plage de températures opérationnelles, avec une fonction d’économie d’énergie sous forme de contrôle de la capacité de refroidissement proportionnel dans les unités de réfrigération “FP”. Une grille de ventilation facile à enlever permet de nettoyer facilement l’accumulation inévitable de poussière qui se produit dans la plupart des systèmes de réfrigération. Toutes les unités sont équipées de poignées ou de roulettes pour un transport facile et tous les modèles sont équipés d’un robinet de vidange avant permettant de vidanger facilement le liquide de bain. De plus, tous les instruments sont dotés d’une isolation améliorée pour éviter la formation de glace et sont équipés d’un affichage visuel du niveau de liquide. Deux raccords cannelés pour un diamètre interne de 8 mm et 12 mm sont fournis avec chaque unité (connecteurs de pompe M16x1 femelle). Connecteur d’eau de refroidissement G 3/4 po mâle avec raccords cannelés pour tubulure de diamètre interne de 1/2 po.
  • Affichage confort VFD (fluorescent sous vide)
  • Affichage LCD Dialogue rétroéclairé pour un fonctionnement interactif pratique
  • Clavier pour les points de consigne, les valeurs d’avertissement/de sécurité et les fonctions de menu
  • ICC (Intelligent Cascade Control), régulation automatique de la température
  • TCF (fonctions de contrôle de la température) pour optimiser le comportement de régulation
  • Étalonnage ATC3 à trois points
  • Connexion du capteur externe Pt100 pour les mesures et le contrôle
  • Pompe intelligente, étages de pompe à réglage électronique
  • Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide (DBGM 203 06 059.8)
  • Coupure en cas de surchauffe réglable, visible sur l’affichage
  • Interface RS232/RS485 pour la communication en ligne
  • Programmateur intégré pour les étapes de programme 6 x 60
  • Connexions pour l’électrovanne et la pompe à boost HSP
  • Contrôle de refroidissement proportionnel
  • Régulation active du refroidissement
  • Tensions disponibles : 400 V / 3 Ph. / 50 Hz, 230 V / 3 Ph. / 50 Hz, 230 V / 3 Ph. / 60 Hz
  • Module électronique complémentaire disponible avec connexions analogiques
  • Ouverture de bain 28 cm x 23 cm disponible en option à la place du port de remplissage
  • Accessoires pour chauffage avec boost HST et pompe avec boost HSP
Spécification
Spécification
22 L
3 kW
FPW90-SL-150C
759,46 mm
1160,78 mm
214,09 kg
28 A
-90°C à +150°C
Circulateur SL ; orifice de remplissage
76 x 59 x 116 cm
589,28 mm
200,66 mm
3 x 230 V
60 Hz