Learn More
Uvex™ Veste haute visibilité 8845-Jaune
Product Code. 17209871 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Dimensions:
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17209871
Brand: Uvex™ 9861417
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce qui est primordial, c’est que tout le monde puisse être vu malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements haute visibilité de la collection protection flash Uvex utilisent des bandes réfléchissantes lumineuses. Les pantalons cargo et les vestes softshell peuvent évidemment, grâce à leur ajustement optimal, être vus en plein jour
  • Avertissement haute visibilité
  • Parka étanche
  • Couleur : orange / marine haute visibilité
  • Matériau : tissu facial : 100 % en polyester avec revêtement et doublure en polyuréthane : 100 % polyester
  • Cette parka fonctionnellement étanche et visible avec réflecteurs et thermoblase est idéale pour la saison froide et fraiche sous la pluie et la neige.
  • Col refermable très haut, la capuche peut être roulée
  • Bandes réfléchissantes sur le corps et les manches (selon EN 471)
  • Fermeture éclair 2 sens dissimulée avec protection du menton à l’avant
  • 2 poches latérales, 2 poches sur la poitrine, poche pour téléphone portable, poche à crayon et poche intérieure
  • Inserts colorés contrastés sur l’épaule et le côté avant du lot
  • Ourlet et taille réglables en largeur
  • Doublure rembourrée et ferme avec isolation thermique avec fermeture éclair de service pour l’ajout d’emblèmes
  • Certifié selon : EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Tailles : S(46/48) - XXL(62/64)
  • Instructions d’entretien : 30°C lavable (lavage doux), pas de chlore, séchage par culbutage, repassage impossible, nettoyage à sec impossible (max. 25 cycles de lavage)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions XXXXXXL
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Jaune
Type de bouchon Fermeture éclair
Jetable Non
Type de produit Hi-vis Jacket
Épaisseur 300 g/m²