Learn More
Uvex™ Veste haute visibilité 8845-Orange Code produit.: 17219871
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Uvex™ Veste haute visibilité 8845-Orange
Code produit. 17219871 Tous les produits Uvex Produits
4XL
Click to view available options
Dimensions:
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Code produit. 17219871
Marque: Uvex™ 9861515
Expédition estimée: 07-05-2025
Ce qui est primordial, c’est que tout le monde puisse être vu malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements haute visibilité de la collection protection flash Uvex utilisent des bandes réfléchissantes lumineuses. Les pantalons cargo et les vestes softshell peuvent évidemment, grâce à leur ajustement optimal, être vus en plein jour
  • Avertissement haute visibilité
  • Parka étanche
  • Couleur : orange / marine haute visibilité
  • Matériau : tissu facial : 100 % en polyester avec revêtement et doublure en polyuréthane : 100 % polyester
  • Cette parka fonctionnellement étanche et visible avec réflecteurs et thermoblase est idéale pour la saison froide et fraiche sous la pluie et la neige.
  • Col refermable très haut, la capuche peut être roulée
  • Bandes réfléchissantes sur le corps et les manches (selon EN 471)
  • Fermeture éclair 2 sens dissimulée avec protection du menton à l’avant
  • 2 poches latérales, 2 poches sur la poitrine, poche pour téléphone portable, poche à crayon et poche intérieure
  • Inserts colorés contrastés sur l’épaule et le côté avant du lot
  • Ourlet et taille réglables en largeur
  • Doublure rembourrée et ferme avec isolation thermique avec fermeture éclair de service pour l’ajout d’emblèmes
  • Certifié selon : EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Tailles : S(46/48) - XXL(62/64)
  • Instructions d’entretien : 30°C lavable (lavage doux), pas de chlore, séchage par culbutage, repassage impossible, nettoyage à sec impossible (max. 25 cycles de lavage)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 4XL
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Orange
Type de bouchon Fermeture éclair
Jetable Non
Type de produit Hi-vis Jacket
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Veste haute visibilité 8845-Orange >